Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-glutaminsyre, 99 %
Artikelnummer. 11455657
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455657 100 g 100g
11445657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455657 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B23621.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1188-37-0 | C7H11NO5 | 189,167 g/mol
N-acetyl-L-glutaminsyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Acetyl-L-glutaminsyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 2,7 g/100 ml (20 °C)
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1188-37-0
Molekylær formel C7H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 189.167
MDL nummer MFCD00002802
InChI nøgle RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-acetyl-l-glutamic acid, acetylglutamic acid, n-acetyl-l-glutamate, n-acetylglutamic acid, n-acetylglutamate, acetyl glutamic acid, acetyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-acetyl, l-n-acetylglutamic acid, ac-glu-oh
PubChem CID 70914
ChEBI CHEBI:17533
IUPAC navn (2S)-2-acetamidopentandisyre
SMIL CC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-glutamic acid
Smeltepunkt 194 °C til 199 °C
Beilstein 1727473
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. 2,7 g/100 ml (20 °C)
Mængde 100 g
Formel vægt 189.17
Optisk rotation −16,5° (c=1 i vand)
Procent renhed 99%