Få mere at vide
N-acetyl-L-glutaminsyre 5-tert-butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420819
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420819 1 g 1g
15408566 250 mg 250mg
15430819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63871.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84192-88-1 | C11H19NO5 | 245.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84192-88-1
Molekylær formel C11H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 245.28
MDL nummer MFCD00236754
InChI nøgle FALCCLKESWGSNI-UHFFFAOYNA-N
Synonym ac-glu otbu-oh, s-2-acetamido-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-5-tert-butoxy-2-acetamido-5-oxopentanoic acid
PubChem CID 7019606
SMIL CC(=O)NC(CCC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Farve Hvid
IUPAC navn 5-(tert-butoxy)-2-acetamido-5-oxopentansyre
Mængde 1 g
Formel vægt 245.27
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver