Få mere at vide
N-Acetyl-L-cystin, TRC
Artikelnummer. 30136605
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136605 50 mg
30132671 100 mg
30009519 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17215550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25779-79-7
Molekylær formel C8H14N2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 282.34
Synonym N-Acetylcysteine-cysteine Disulfide, N-Acetylcystine, N-Monoacetylcystine
IUPAC navn (2R)-3-[[(2R)-2-acetamido-2-carboxyethyl]disulfanyl]-2-aminopropansyre
SMIL CC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-cystine
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl-L-cystine
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O5S2/c1-4(11)10-6(8(14)15)3-17-16-2-5(9)7(12)13/h5-6H,2-3,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t5-,6-/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 50 mg
Formel vægt 282.0344