Få mere at vide
n-Acetyl-L-cysteine, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 110.4°C |
| Tæthed | 1.48 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00004880 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | N-Acetyl-L-cysteine, 2-Acetamido-3-mercaptopropionic acid, N-Acetyl-L-cysteine |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.19 |
| Grad | Research |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N-Acetyl-L-cysteine for biochemistry
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: acetylcysteine