Få mere at vide
N-acetyl-L-cystein, Mikromol™
Artikelnummer. 17931066
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17931066 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17931066 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0024.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Acetyl-L-cystein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl-L-cysteine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair, Nalpha-Acetylcysteine
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 163.19
Mængde 500 mg
Formel vægt 163,0303 g/mol