Få mere at vide
N-Acetyl-L-cysteine Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050566
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050566 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050566 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0024.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Acetyl-L-cysteine Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-cysteine Isopropyl Ester
CAS 73255-51-3
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl-L-cysteine Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H15 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Acetyl-L-cysteine Isopropyl Ester, N-Acetyl-L-cysteine 1-methylethyl ester, Cysteine, N-acetyl-, isopropyl ester (6CI), N-Acetyl-L-cysteine isopropyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3S/c1-5(2)12-8(11)7(4-13)9-6(3)10/h5,7,13H,4H2,1-3H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1
SMIL CC(C)OC(=O)[C@H](CS)NC(=O)C
IUPAC navn propan-2-yl (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 205.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 205.0773 g/mol