Få mere at vide
N-Acetyl-L-cysteine Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050728
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050728 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050728 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0024.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Acetyl-L-cysteine Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-cysteine Ethyl Ester
CAS 59587-09-6
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl-L-cysteine Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H13 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Acetyl-L-cysteine ethyl ester, N-Acetylcysteine ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-3-11-7(10)6(4-12)8-5(2)9/h6,12H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](CS)NC(=O)C
IUPAC navn ethyl (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 191.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 191.0616 g/mol