missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-L-cysteine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-d3-L-cysteine |
| CAS | 131685-11-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 2H3 H6 N O3 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | L-Cysteine, N-(acetyl-d3)- (9CI), N-(Acetyl-d3)-L-cysteine, N-Acetyl-L-cysteine-d3, N-Acetyl-L-cysteine-D3 (acetyl-D3), (R)-Mercapturic acid-d3, (2R)-2-Trideuterioacetamido-3-sulfanylpropanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-3-sulfanyl-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.21 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?