missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl-L-cysteine Allyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30318711
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318711 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1720951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-cysteine Allyl Ester
CAS 145452-04-6
Molekylær formel C8 H13 N O3 S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H13NO3S/c1-3-4-12-8(11)7(5-13)9-6(2)10/h3,7,13H,1,4-5H2,2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)OCC=C
IUPAC navn prop-2-enyl (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 203.26
Formel vægt 203.0616
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.