missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-L-cysteine Allyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-cysteine Allyl Ester |
| CAS | 145452-04-6 |
| Molekylær formel | C8 H13 N O3 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3S/c1-3-4-12-8(11)7(5-13)9-6(2)10/h3,7,13H,1,4-5H2,2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)OCC=C |
| IUPAC navn | prop-2-enyl (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.26 |
| Formel vægt | 203.0616 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?