Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-cystein, 98+%
Artikelnummer. 11438386
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438386 25 g 25g
11448386 100 g 100g
11458386 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438386 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15409.14
 Begrænset vare
På lager
N-Acetyl-L-cystein (acetylcystein, CAS # 616-91-1) er et produkt af aminosyren L-cystein.
Et mukolytisk middel til isolering af mykobakterier fra sputum.N-Acetyl-L-cystein anvendes til fortætning og dekontaminering af sputum under forberedelsen til genvinding af mycobacterium, som kaldes Petroffs metode. Det viser antiviral aktivitet mod influenza A-vira. Det bruges til behandling af interstitiel lungesygdom for at forhindre sygdomsprogression. Det er en antioxidant, kosttilskud og beskytter leveren. Yderligere danner det komplekser med palladium, hvorved det opløses i vand og fjerner palladium fra lægemidler. Yderligere bruges det til behandling af paracetamol overdosis. Ud over dette er det involveret i behandlingen af autisme, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, svær depressiv lidelse, obsessiv-kompulsiv lidelse, skizofreni og specifikke stofmisbrug som kokain og cannabis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • N-Acetyl-L-cystein (acetylcystein) er en forløber for antioxidanten glutathion eller GSH
  • N-acetyl-L-cystein er cytobeskyttende og kan forhindre kræft, neurodegeneration og andre sygdomme
Anvendelse
  • N-Acetyl-L-cystein er nyttig til cellulær redoxundersøgelse på grund af dets anti-inflammatoriske egenskaber
  • Det kan også være nyttigt til psykiatrisk forskning og studiet af neurodegeneration
  • Det er velegnet til in vivo og in vitro eksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-91-1
Molekylær formel C5H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 163.191
MDL nummer MFCD00004880
InChI nøgle PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonym n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropansyre
SMIL CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-cysteine
Smeltepunkt 108 °C til 111 °C
Analyseprocentområde ≥98%
Beilstein 1724426
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, methanol, dimethylsulfoxid, varm isopropylalkohol, methylacetat og ethylacetat. Uopløselig i kloroform og ether.
Mængde 25 g
Formel vægt 163.2