Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-cystein, 98 %
Artikelnummer. 10521221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10521221 50 g Glasflaske 50g
10162970 25 g Glasflaske 25g
10521974 250 g Glasflaske 250g
10475365 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10521221 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 160280500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 DKK
    643.65 DKK / 50g
    Spare 116.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-91-1
Molekylær formel C5H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 163.19
MDL nummer MFCD00004880
InChI nøgle PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonym n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropansyre
SMIL CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-cysteine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 109,0 °C til 111,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0,5% maks.
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Mængde 50 g
Merck Index 15, 83
Specifik rotation +5.50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand.
Formel vægt 163.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller