Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-cystein, 98 %
Artikelnummer. 10475365 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
50g
Artikelnummer. 10475365
Brand: Thermo Scientific Chemicals 160280010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-91-1
Molekylær formel C5H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 163.19
MDL nummer MFCD00004880
InChI nøgle PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonym n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropansyre
SMIL CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-cysteine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 109.0°C to 111.0°C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0.5% max.
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 83
Specifik rotationstilstand +5.50° (20°C c=2,H2O)
Specifik rotation + 5.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water.
Formel vægt 163.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller