Få mere at vide
N-acetyl-L-cystein,> 96 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11398399 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398399 500 g 500g
11308409 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398399 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210009890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 DKK
    3306.77 DKK / 500g
    Spare 168.23 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163.191 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 616-91-1
Molekylær formel C5H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 163.191
MDL nummer MFCD00004880
InChI nøgle PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonym n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropansyre
SMIL CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-acetyl-L-cysteine
Farve Hvid
Analyseprocentområde >96%
Tæthed 1,295 g/cm3 (L)
Mængde 500 g
Formel vægt 163.2
Procent renhed >96%
Grad Forskning
Fysisk form Krystallinsk pulver