Få mere at vide
Melford n-acetyl-L-cystein
Artikelnummer. 30017932
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017932 500 g
30017931 50 g
30017930 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30017932 Leverandør Melford Leverandørnr. A10040500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Øger cellulære pools af frie radikaler.
Øger cellulære pools af frie radikaler. Forhindrer apoptotisk død af neuronale celler. Fremkalder apoptose i glatte muskelceller hos mennesker og rotter. Pyrogenfri.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Molekylær formel C5H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 163.2
Mængde 500 g