missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl-L-cysteine-13C3,15N, TRC

Artikelnummer. 30133390
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30133390 0.5 mg 0.5mg
30004289 2.5 mg 2.5mg
30008699 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133390 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1720940.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2300155-89-7
Molekylær formel C213C3H915NO3S
Molekylvægt (g/mol) 167.17
Synonym ACC-13C3,15N, Acetadote-13C3,15N, Acetilcysteina-13C3,15N, Acetylcysteine-13C3,15N, Airbron-13C3,15N, Broncholysin-13C3,15N, Brunac-13C3,15N, Exomuc-13C3,15N, Fabrol-13C3,15N, Fluatox-13C3,15N, Fluibiotic-13C3,15N, Fluimicil-13C3,15N, Fluimicil Infantil-13C3,15N, N.alpha.-Acetylcysteine-13C3,15N, Parvolex-13C3,15N, Respaire-13C3,15N, Syntemucol-13C3,15N, Tixair-13C3,15N;
IUPAC navn (2R)-2-(acetyl(15N)amino)-3-sulfanyl(1,2,3-13C3)propanoic acid
SMIL O[13C]([13C@H]([13CH2]S)[15NH]C(C)=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-cysteine-13C3,15N
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1/i2+1,4+1,5+1,6+1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.