Få mere at vide
N-Acetyl-L-cystein 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327988
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327988 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327988 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10023150AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl-L-cysteine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N O3 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair, Nalpha-Acetylcysteine
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 163.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 163,0303 g/mol