Få mere at vide
N-Acetyl-L-aspartic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-aspartic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 175.0481 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |