Få mere at vide
N-Acetyl-L-aspartic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16435586
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16435586 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16435586 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113524
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress N-Acetyl-L-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
N-Acetyl-L-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-aspartic acid
CAS 997-55-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H9NO5
Opløselighedsinformation H2O : 62.5 mg/mL (356.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (28.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 175.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 175.14
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism