missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl -L-Aspartic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-aspartic Acid D3 (N-acetyl-D3) |
| CAS | 1383929-94-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 D3 H6 N O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S)-2-(Acet-d3-amido)butanedioic acid, N-(Acetyl-d3)-L-aspartic acid, N-Acetyl-L-aspartic acid D3 (N-acetyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.158 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?