Få mere at vide
N-Acetyl-L-aspartic Acid-d3, TRC
Artikelnummer. 30179569
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179569 10 mg
30179433 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30179569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16860810MG
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 284665-15-2
Molekylær formel C6 D3 H6 N O5
Molekylvægt (g/mol) 178.158
Synonym L-Aspartic-2,3,3-d3 acid, N-acetyl- (9CI), (2S)-2-Acetamidobutanedioic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-L-aspartic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-L-aspartic-2,3,3-D3 acid
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid
SMIL [2H]C([2H])(C(=O)O)[C@]([2H])(NC(=O)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-aspartic Acid-d3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i2D2,4D
Formel vægt 178.067
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.