missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30326909
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326909 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1683601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 1784-05-0
Molekylær formel C9 H18 N4 O3 . Cl H
Mængde 1 g
Synonym N-Acetyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride, N2-Acetyl-L-arginine Methyl Ester Monohydrochloride, Ac-L-Arg-OMe Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H18N4O3.ClH/c1-6(14)13-7(8(15)16-2)4-3-5-12-9(10)11;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)(H4,10,11,12);1H/t7-;/m0./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)C
IUPAC navn methyl (2S)-2-acetamido-5-carbamimidamidopentanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 266.725
Formel vægt 266.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.