Få mere at vide
N-Acetyl-L-arginine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16429376 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16429376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW014130
MedChemExpress N-Acetyl-L-arginine (Ac-Arg-OH) is one of the guanidino compounds found elevated in the serum of an hemodialyzed renal insufficient (uremic) pediatric population.
N-Acetyl-L-arginine (Ac-Arg-OH) is one of the guanidino compounds found elevated in the serum of an hemodialyzed renal insufficient (uremic) pediatric population.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-arginine
CAS 155-84-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H16N4O3
Synonym Ac-Arg-OH
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (231.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 14.29 mg/mL (66.08 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 216.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 216.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism