Få mere at vide
N-Acetyl-L-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-alanine |
| CAS | 97-69-8 |
| Molekylær formel | C5H9NO3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (S)-(-)-N-Acetylalanine, (S)-N-Acetylalanine, Acetyl-L-alanine, Acetylalanine, L-N-Acetylalanine, N-Acetyl-(S)-alanine, N-Acetyl-L-alanine, N-Acetylalanine, NSC 186892, Ac-L-Ala-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-acetamidopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.13 |
| Formel vægt | 131.0582 |