Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-alanin, 96 %
Artikelnummer. 11342637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342637 5 g 5g
11332637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342637 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L11811.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-69-8 | C5H9NO3 | 131.131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-69-8
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.131
MDL nummer MFCD00063132
InChI nøgle KTHDTJVBEPMMGL-VKHMYHEASA-N
Synonym n-acetyl-l-alanine, ac-ala-oh, acetylalanine, acetyl-l-alanine, n-acetylalanine, 2-acetamidopropionic acid, l-n-acetylalanine, n-acetyl-s-alanine, l-alanine, n-acetyl, 2s-2-acetamidopropanoic acid
PubChem CID 88064
ChEBI CHEBI:40992
IUPAC navn (2S)-2-acetamidopropansyre
SMIL CC(C(=O)O)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-alanine
Smeltepunkt 122°C to 128°C
Beilstein 1722932
Mængde 5 g
Formel vægt 131.13
Optisk rotation −64° (c=2 in Water)
Procent renhed 96%