Få mere at vide
N-Acetyl-L-alanine-3,3,3-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-alanine-3,3,3-D3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1/i1D3 |
| Formel vægt | 134.0771 |