missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-L-alanine-3,3,3-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-alanine-3,3,3-D3 |
| CAS | 1485548-36-4 |
| Molekylær formel | C5 2H3 H6 N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-Acetyl-L-alanine-3,3,3-D3, N-Acetyl-L-alanine-d3, (2S)-2-Acetamido-3,3,3-trideuteriopropanoic acid, (S)-N-Acetylalanine-d3, Acetyl-L-alanine-3,3,3-d3, (S)-2-Acetamidopropionic-3,3,3-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-acetamido-3,3,3-trideuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.15 |
| Formel vægt | 134.0771 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?