Få mere at vide
N-Acetyl Glyphosate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Glyphosate |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Acetyl Glyphosate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10NO6P/c1-4(7)6(2-5(8)9)3-13(10,11)12/h2-3H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 211.0246 |
| Procent renhed | >95% |