missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl Glyphosate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Glyphosate-d3 |
| CAS | 1346604-36-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5H7D3NO6P |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-(Acetyl-d3)-N-(phosphonomethyl)glycine, ( N-Acetylglyphosate-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10NO6P/c1-4(7)6(2-5(8)9)3-13(10,11)12/h2-3H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)/i1D3 |
| SMIL | CC(=O)N(CC(=O)O)CP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | 2-[phosphonomethyl-(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.13 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?