Få mere at vide
N-Acetyl Glyphosate-13C2,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyphosate-N-acetyl 13C2,15N |
| Analyt- eller komponentnavne | Glyphosate-N-acetyl 13C2,15N |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10NO6P/c1-4(7)6(2-5(8)9)3-13(10,11)12/h2-3H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)/i2+1,5+1,6+1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 214.0283 |
| Procent renhed | >95% |