Få mere at vide
N-Acetyl Glufosinate Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Glufosinate Sodium |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Acetyl Glufosinate Sodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14NO5P.2Na/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-14(2,12)13;;/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 267.0248 |
| Procent renhed | >95% |