missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl Glufosinate-d3 Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30311338
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30311338 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30311338 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17823750MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl Glufosinate-d3 Sodium
CAS 1356933-74-8
Molekylær formel C7H9D3NNa2O5P
Mængde 50 mg
Synonym 2-(Acetyl-d3-amino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid disodium salt, 4-[Hydroxy(methyl)phosphoryl]-2-trideuterioacetamidobutanoic acid disodium salt, N-(Acetyl-d3) glufosinate disodium, N-(Acetyl-d3)-DL-glufosinate disodium, Glufosinate-N-acetyl-d3 disodium salt, Glufosinate-N-acetyl-D3 (acetyl-D3) disodium, N-Acetyl glufosinate-d3 disodium salt
InChI formel InChI=1S/C7H14NO5P.2Na/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-14(2,12)13;;/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2/i1D3;;
SMIL [Na+].[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(=O)NC(CCP(=O)(C)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;4-[methyl(oxido)phosphoryl]-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 270.15
Formel vægt 270.0437
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.