missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl Fluvoxamine Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Fluvoxamine Acid |
| CAS | 88699-87-0 |
| Molekylær formel | C16H19F3N2O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (E)-δ-[[2-(Acetylamino)ethoxy]imino]-4-(trifluoromethyl)benzenepentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19F3N2O4/c1-11(22)20-9-10-25-21-14(3-2-4-15(23)24)12-5-7-13(8-6-12)16(17,18)19/h5-8H,2-4,9-10H2,1H3,(H,20,22)(H,23,24)/b21-14+ |
| SMIL | FC(F)(F)C1=CC=C(/C(CCCC(O)=O)=N/OCCNC(C)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | (5E)-5-(2-acetamidoethoxyimino)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.33 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?