Få mere at vide
N-Acetyl Dorzolamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Dorzolamide |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Acetyl Dorzolamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O5S3/c1-4-14(8(3)15)10-5-7(2)21(16,17)12-9(10)6-11(20-12)22(13,18)19/h6-7,10H,4-5H2,1-3H3,(H2,13,18,19)/t7-,10-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 366.0378 |