Få mere at vide
N-Acetyl-DL-tryptofan, 99%
Artikelnummer. 11488187
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488187 100 g 100g
11478187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17562.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 87-32-1 | C13H14N2O3 | 246,27 g/mol
N-Acetyl-DL-tryptophan fremstilles via kemisk syntese ved hjælp af standardaminosyren tryptofan. Det kan bruges i downstream-applikationer af biofarmaceutisk produktion som et overførselsmiddel eller stabilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Acetyl-DL-tryptophan fremstilles via kemisk syntese ved hjælp af standardaminosyren tryptofan. Det kan bruges i downstream-applikationer af biofarmaceutisk produktion som et overførselsmiddel eller stabilisator.
Opløselighed Opløseligt i 1N natriumhydroxid
, vand og methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-32-1
Molekylær formel C13H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 246.27
MDL nummer MFCD00005644
InChI nøgle DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
IUPAC navn 2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansyre
SMIL CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-DL-tryptophan
Smeltepunkt ∼205 °C (dekomponering)
Beilstein 89478
Opløselighedsinformation Opløselig i 1N natriumhydroxid, vand og methanol.
Mængde 100 g
Formel vægt 246.27
Procent renhed 99%