Få mere at vide
N-Acetyl-DL-tryptophan, 99%
Beskrivelse
N-Acetyl-DL-tryptophan fremstilles via kemisk syntese ved hjælp af standardaminosyren tryptofan. Det kan bruges i downstream-applikationer af biofarmaceutisk produktion som et overførselsmiddel eller stabilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Acetyl-DL-tryptophan fremstilles via kemisk syntese ved hjælp af standardaminosyren tryptofan. Det kan bruges i downstream-applikationer af biofarmaceutisk produktion som et overførselsmiddel eller stabilisator.
Opløselighed Opløseligt i 1N natriumhydroxid
, vand og methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-DL-tryptophan |
| Smeltepunkt | ∼205°C (decomposition) |
| Beilstein | 89478 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in 1N Sodium Hydroxide,water,and methanol. |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 246.27 |
| Procent renhed | 99% |