Få mere at vide
N-acetyl-DL-tryptophan,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11348459 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348459 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11348459 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210014280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 DKK
    1230.24 DKK / 100g
    Spare 64.76 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
N-acetyl-DL-tryptophan, bruges som stabilisator i de humane blod-afledte terapeutiske produkter normalt serumalbumin og plasmaproteinfraktion
Kemiske identifikatorer
CAS 87-32-1
Molekylær formel C13H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 246.27
MDL nummer MFCD00005644
InChI nøgle DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
IUPAC navn 2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansyre
SMIL CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-acetyl-DL-tryptophan
Farve Hvid
Analyseprocentområde ∽99%
Mængde 100 g
Formel vægt 246.3
Fysisk form Pulver