Få mere at vide
N-Acetyl-DL-tryptophan, 98+%, extra pure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15295978 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15295978 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15295978 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227150010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-DL-tryptophan
CAS 87-32-1
Smeltepunkt 204.0°C to 206.0°C
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Molekylær formel C13H14N2O3
MDL nummer MFCD00005644
Mængde 1 kg
Synonym n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0,51g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
InChI nøgle DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC navn 2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 246.27
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
Formel vægt 246.27
Procent renhed 98+%
Grad Extra Pure