Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-DL-tryptophan, 98+%, ekstra ren
Artikelnummer. 10752461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10752461 25 g 25g
10013040 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752461 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227150250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 87-32-1 | C13H14N2O3 | 246,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-32-1
Molekylær formel C13H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 246.27
MDL nummer MFCD00005644
InChI nøgle DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
IUPAC navn 2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansyre
SMIL CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-DL-tryptophan
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 204,0 °C til 206,0 °C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98 + %
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,51 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol
Formel vægt 246.27
Procent renhed 98+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Fint krystallinsk pulver