Få mere at vide
N-Acetyl-DL-methionin, TRC
Artikelnummer. 30350546
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30350546 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30350546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC382608500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H13 N O3 S
Mængde 500 mg
Synonym N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633
InChI formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMIL CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn 2-acetamido-4-methylsulfanylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 191.25
Formel vægt 191.0616
Procent renhed >95