Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-DL-methionin, 99 %
Artikelnummer. 11428770
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428770 50 g 50g
11434927 250 g 250g
11424927 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428770 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21866.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1115-47-5 | C7H13NO3S | 191,25 g/mol
N-Acetyl-DL-methionin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt, biokemisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Acetyl-DL-methionin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt, biokemisk reagens.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1115-47-5
Molekylær formel C7H13NO3S
Molekylvægt (g/mol) 191.25
MDL nummer MFCD00008681
InChI nøgle XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-dl-methionine, ac-dl-met-oh, n-acetylmethionine, acetyl-dl-methionine, dl-n-acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl, dl-methionine, n-acetyl, methionine, n-acetyl-, dl, dl-acetylmethionine
PubChem CID 6180
SMIL CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-DL-methionine
Smeltepunkt 113 °C til 117 °C
Beilstein 1725554
Merck Index 14,96
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, ethylacetat.
IUPAC navn 2-acetamido-4-(methylsulfanyl)butansyre
Mængde 50 g
Formel vægt 191.25
Procent renhed 99%