Få mere at vide
N-Acetyl-DL-methionine, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-DL-methionine |
| CAS | 1115-47-5 |
| Molekylær formel | C7H13NO3S |
| MDL nummer | MFCD00008681 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | [H]C(CCSC)(NC(C)=O)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.25 |
| Procent renhed | 98% |