Få mere at vide
Melford n-acetyl-DL-methionin
Artikelnummer. 30017934
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017934 250 g
30017933 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017934 Leverandør Melford Leverandørnr. A10060250.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 115-47-5
  • Molekylformel: C 7 H 13 NO 3 S
  • Molekylvægt: 191,3 g/mol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Molekylær formel C7H13NO3S
Molekylvægt (g/mol) 191.3
Mængde 250 g