Få mere at vide
Melford n-acetyl-DL-methionin
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 115-47-5
- Molekylformel: C 7 H 13 NO 3 S
- Molekylvægt: 191,3 g/mol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Acetyl-DL-methionine |
| CAS | 1115-47-5 |
| Molekylær formel | C7H13NO3S |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.3 |
| Mængde | 100 g |