Få mere at vide
N-Acetyl-DL-leucin, TRC
Artikelnummer. 30478763
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30478763 5 g
1 options
Artikelnummer. 30478763 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN2977905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-DL-Leucine
CAS 99-15-0
Molekylær formel C8 H15 N O3
Mængde 5 g
Synonym Leucine, N-acetyl-, DL-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, DL- (8CI), N-Acetylleucine, 2-Acetamido-4-methylpentanoic acid, Acetyl-DL-leucine, Acetylleucine, N-Acetyl-DL-leucine, NSC 122020
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)
SMIL CC(C)CC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn 2-acetamido-4-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 173.2096
Formel vægt 173.1052