Få mere at vide
N-Acetyl-DL-leucin, 99%
Artikelnummer. 11337289
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337289 100 g 100g
11317289 5 g 5g
11327289 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27441.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3376.20 DKK
    2900.65 DKK / 100g
    Spare 475.55 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-15-0 | C8H15NO3 | 173,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-15-0
Molekylær formel C8H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 173.21
MDL nummer MFCD00026498
InChI nøgle WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-dl-leucine, acetylleucine, ac-dl-leu-oh, tanganil, l-leucine, n-acetyl, acetyl-dl-leucine, acetylleucine inn, dl-leucine, n-acetyl, 2-acetylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 1995
IUPAC navn 2-acetamido-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)CC(NC(C)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-DL-leucine
Smeltepunkt 159 °C til 161 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 173.21
Procent renhed 99%