Få mere at vide
N-Acetyl-DL-leucine, 99%
Artikelnummer. 11327289
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11327289
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27441.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-15-0 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-15-0
Molekylær formel C8H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 173.21
MDL nummer MFCD00026498
InChI nøgle WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-dl-leucine, acetylleucine, ac-dl-leu-oh, tanganil, l-leucine, n-acetyl, acetyl-dl-leucine, acetylleucine inn, dl-leucine, n-acetyl, 2-acetylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 1995
IUPAC navn 2-acetamido-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)CC(NC(C)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-DL-leucine
Smeltepunkt 159°C to 161°C
Mængde 25 g
Formel vægt 173.21
Procent renhed 99%