Få mere at vide
N-Acetyl-DL-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-DL-cysteine |
| CAS | 7218-04-4 |
| Molekylær formel | C5H9NO3S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Acetylamino-3-mercaptopropionic Acid, N-Acetylcysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMIL | CC(=O)NC(CS)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-acetamido-3-sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.19 |