missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-DL-aspartic-2,3,3-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D,L-Aspartic Acid 2,3,3-D3 |
| CAS | 89829-69-6 |
| Molekylær formel | C6 D3 H6 N O5 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Aspartic-2,3,3-d3 acid, N-acetyl- (7 CI), 2-Acetamidobutanedioic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-DL-aspartic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-DL-aspartic-2,3,3-D3 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i2D2,4 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-acetamido-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.158 |
| Formel vægt | 178.067 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?