Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-DL-alanin, 97+%
Artikelnummer. 11338375
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338375 5 g 5g
11348375 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338375 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L10329.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1115-69-1 | C5H9NO3 | 131.131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1115-69-1
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.131
MDL nummer MFCD00037238
InChI nøgle KTHDTJVBEPMMGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-alanine, ac-dl-ala-oh, 2-acetylaminopropionic acid, n-acetylalanine, acetyl-dl-alanine, dl-alanine, n-acetyl, 2-acetylamino-propionic acid, n-acetyl-s-alanine, n-alpha-acetyl-dl-alanine, n-acetyl-dl-2-aminopropionic acid
PubChem CID 7345
IUPAC navn 2-acetamidopropansyre
SMIL CC(C(=O)O)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-DL-alanine
Smeltepunkt 135°C to 139°C
Beilstein 774333
Mængde 5 g
Formel vægt 131.13
Procent renhed ≥97%